주요 문서
Z742416
PTFE-faced silicone septa for Q-Tube and QianCap
septa 12 mL, max. pressure 180 psi
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.51
material
PTFE face
white silicone backing
제조업체/상표
Q Labtech 100-000825-001
파라미터
180 psi max. pressure
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
This disposable septa are made of tan PTFE face and white silicone backing. It fits on Q-Tube-12 mL with Adapter-180 psi. The tan PTFE liner has excellent chemical resistance and silicon backing has reseal ability. Using other septa may cause explosion.
법적 정보
Q-Tube is a trademark of Q Labtech LLC
QianCap is a trademark of Q Labtech LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)