주요 문서
Z743434
Laser Cryo-Tags® sidewall
orange, size 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
동의어(들):
cryogenic plate labels, freezer labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103032
NACRES:
NB.35
포장
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
제조업체/상표
Diversified Biotech SIDE-1300
기술
cryopreservation: suitable
크기
1.50 in. × 0.25 in.
색상
orange
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage.  These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates.  Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
법적 정보
D-230 is a registered trademark of Texaco
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)