실험실 라벨
실험실 사용 및 시료 관리를 위한 라벨에는 시료 유형, 용기 크기, 보관 조건 및 용도에 기반한 특별한 요건이 있습니다. 실험실 시료 라벨링은 용매 호환성 또는 동결 및 저온 보관 시 접착성 상태를 유지하는 기능 등 많은 문제가 발생합니다. 실험실 연구 라벨링을 위해 특별히 설계된 시스템은 실험실별 기호, 자동 일련번호생성, 바코드 내장 기능을 제공하여 용도에 맞게 기능을 제공합니다. MiliSentials™ 실험실 라벨링 시스템은 적응 가능한 실험실 등급 라벨, 소형 WIFI 지원 프린터, 맞춤형 실험실 라벨링 소프트웨어를 갖춘 완벽한 실험실 라벨링 솔루션을 제공합니다. CRYO-BABIES®, CRYO TAGS® , Freezerbondz™와 같은 저온 저장용 특정 라벨과 대부분의 화학물질에 강한 내성을 보이는 TOUGH-TAGS®는 중요한 시료를 항상 식별할 수 있게 확신을 줄 수 있습니다.
Products
Compare
Product Number
Product Name
Product Description
Pricing
- MiliSentials™ 실험실 라벨링 시스템은 실험실 시료 라벨링에 대한 완벽한 솔루션을 제공합니다. 실험실 등급 라벨은 -196°C(액체 질소)에서 100°C(끓는 물)까지의 온도와 강한 화학 용제(에탄올, DMSO, 자일렌 포함)를 견딜 수 있습니다. 라벨은 또한 하나의 크기가 튜브, 냉동보존, 페트리 접시, 세포 배양 플레이트, 시약 병 등 광범위한 실험실 용기에 부착될 수 있도록 천공을 포함하여 설계되었습니다. 맞춤형 소프트웨어는 실험실 용기용으로 사전 제작된 라벨 템플릿을 갖추고 있으며, 라벨을 저장하여 빠른 반복 인쇄를 할 수 있으며, 대량 인쇄를 위한 스프레드시트 업로드 기능을 갖추고 있습니다.
- CRYO-BABIES®/CRYO-TAGS® 극저온 라벨은 -196°C에서 80°C까지의 온도에 견딜 수 있으며, 유리병, 마이크로튜브, 냉동고 박스, 세포 배양 플레이트, 비닐 백 및 액체 질소, 냉동고 그리고 드라이아이스의 시료 작업시 보관을 위한 기타 용기에 맞게 사용할 수 있는 크기로 제공됩니다.
- TOUGH-TAG®는 유기 용제, 알코올, 가혹하거나 부식성이 있는 화학물질에 직접 노출되거나 침수되는 것을 견딜 수 있는 내화학성 라벨입니다. TOUGH-TAG® 라벨은 끓는 물 수조 및 고압멸균기를 포함한 -40°C ~ 121°C의 온도에 견딜 수 있으므로, 고압멸균기 멸균이 필요한 소재를 식별하기 위해 유용하며 금속, 유리, 플라스틱 용기용 고성능 접착제로 제조됩니다.
- 자사의 인쇄 솔루션은 시료 관리 및 재고 추적을 위해 설계되었으며 실험실 관리 작업공정에 통합될 수 있습니다.
- 다양한 테이프는 실험실에서 시료, 장비, 재료를 식별하도록 사용할 수 있으며, 색상 코딩 및 편의를 위해 다양한 색상, 크기, 구성으로 사용할 수 있습니다.
- 또한 에탄올 및 알코올에 강한 마커, 극저온 마커 및 다양한 색상의 방수 마커 등 다양한 실험실 애플리케이션에 사용할 수 있는 마커를 제공합니다.
하이라이트