멸균 검체 수집
폐쇄형 멸균 검체 수집은 제조 공정에서 검체를 수집할 때 필요한 안전성을 제공합니다. NovaSeptum® GO 멸균 검체 수집 시스템 및 NovaSeptum® SURe 멸균 검체 수집 어셈블리는 완벽한 폐쇄형 검체 수집 솔루션이며 교차오염의 위험을 상당히 감소시키고 공정 전체에 걸쳐 대표 검체를 제공합니다. 솔루션은 일회용 제조 공정을 위한 NovaSeptum® SURe 멸균 검체 수집 어셈블리 또는 모든 스테인리스강 유닛 작동에 연결되도록 설계된 NovaSeptum® GO 멸균 검체 수집 시스템을 포함합니다.
- 폐쇄형 디자인: 공정 및 검체의 무결성 지원.
- 손쉬운 사용: 연결 및 다양한 용기를 선택하여 설치 즉시 사용 가능한 옵션
무균 제조의 모든 단계를 위한 견고한 검체 수집
생물반응기에서 최종 주입에 이르기까지 NovaSeptum® 멸균 검체 수집은 생물제조 업체에게 pH, 전도도, 세포 생존성, 대사산물, 생균 수 모니터링 및 내독소 수준을 분석할 수 있는 일관적이고 대표적인 검체를 제공합니다.
pH, 삼투압 및/또는 전도도에 대한 검체 수집을 통해 공정 매개변수를 모니터링하고 조정합니다.
공정을 조정 또는 공급하기 위한 무균액 첨가 가능
모든 검체 수집 컨테이너에서 미생물을 효과적으로 회수할 수 있으며, 별도의 생균 수 모니터링 단계를 편리하게 추가할 수 있는 인라인 연결 홀더를 갖추고 있습니다.
다음 처리 단계 이전에 생균 수, 내독소 및 품질을 쉽게 모니터링하여 고가의 레진을 오염물질로부터 보호합니다.
내독소 회수에 영향을 미치지 않도록 하는 검증된 검체 수집 컨테이너의 멸균 여과 효과를 입증하는 검체로서 중요한 제품의 검체 수집 부피를 최소화하도록 합니다.
최종 주입 공정이며 대표 검체를 위한 고도의 안전성이 필요합니다.
공정을 위한 최선의 일회용 검체 수집 솔루션을 선택하려면, 우선 선호하는 연결 유형을 고려하십시오. 열 용접 또는 무균 연결. 사전 설정된 어셈블리는 C-Flex® 튜브 또는 AsepticQuik® 커넥터를 통해 공정 안에 쉽게 통합됩니다.
그런 뒤 검체 부피, 분석 유형, 저장 조건, 그 외 검체 수집 계획에서 핵심적인 매개변수에 기반하여 적합한 검체 수집 용기를 확인하십시오. 당사의 NovaSeptum® SURe 멸균 검체 수집 어셈블리는 백, 병, 시린지 또는 원뿔형 튜브에서 5개의 용기 사용이 가능한 표준 매니폴드 유닛입니다.
해당 공정에 적합한 홀더를 선택합니다. Tri-clamp(TC), In-line 또는 In-Gold®. TC 홀더에는 다양한 유형의 용기가 사전 탑재되어 있습니다.
병, 백, 주사기, 원뿔형 튜브 중에서 선택합니다. 단일 검체 수집, 매니폴드 또는 사전 로딩 등 다양한 크기와 구성으로 제공됩니다.
공정내내 멸균성을 유지합니다. 검체를 분리하려면 Novaseptum® 수동 압착 공구를 이용합니다.
백 선반, 포트 플러그, 안전 태그와 같은 부속품이 포함된 설계로 사용 편의를 최대화합니다.