주요 문서
Z366218
Sigma-Aldrich
Cryo-Babies® Labels
white, L × W 1.28 in. × 0.5 in., roll of 1000 labels
동의어(들):
cryogenic vial labels, freezer vial labels
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
55121611
NACRES:
NB.35
material
(Polyvinyl)
white
포장
roll of 1000 labels
제조업체/상표
Diversified Biotech CRY-1000
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비
1.28 in. × 0.5 in.
법적 정보
Cryo-Babies is a registered trademark of Diversified Biotech
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)