주요 문서
Z742477
Optional tube holder for BeadBlaster
Benchmark Scientific D2400-R5
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.61
특징
Holds 12 x 5 mL tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific D2400-R5
기술
PCR: suitable
일반 설명
5ml Tube Holder for D2400
법적 정보
BeadBlaster is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)