주요 문서
BMSD113328
Benchmark Stainless Steel Bulk Beads
bead diam. 2.8 mm, acid washed
동의어(들):
BeadBug Stainless Steel grinding medium, gringding beads, grinding medium, grinding medium, grinding beads, beads for homogenization
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.13
material
stainless steel
포장
pkg of 1,000 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1133-28
bead diam.
2.8 mm
호환성
BeadBug and BeadBlaster
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Loose, bulk beads, stainless steel,2.8mm diameter, acid washed, for bead homogenization
애플리케이션
bead, homogenization, lysis, stainless steel, TriplePure, BeadBug, BeadBlaster
픽토그램
Health hazardExclamation mark
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Repr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)