주요 문서
Z742479
BeadBug unfilled tubes, with caps and sealing ring
pkg of 50 ea
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.73
포장
pkg of 50 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1031-T21
일반 설명
Empty microtubes are non-skirtedSupplied with caps and sealing ring
For use with D1030 BeadBug Microtube Homogenizer.
법적 정보
BeadBug is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)