주요 문서
BMSD113450
Sigma-Aldrich
BeadBug Stainless Steel grinding medium, gringding beads, grinding medium
bead diam. 5 mm, acid washed
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
NA.82
material
stainless steel
포장
pack of 1000 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific D1134-50
bead diam.
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Beads are alcohol washed and heat treated to remove contaminants and render them nuclease and protease free
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)