주요 문서
Q2259
Sigma-Aldrich
Lysate Clearing Agent
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.52
저장 온도
room temp
Quality Level
일반 설명
For use with GenElute kits during sample preparation.
제조 메모
For usage requirements, please refer to the kit procedure.
법적 정보
GenElute is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
픽토그램
Health hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
표적 기관
Lungs
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
개인 보호 장비
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)