포장
pkg of 3120 labels 20 sheets of 156 labels
제조업체/상표
Diversified Biotech SIDE-1100
기술
cryopreservation: suitable
크기
1.50 in. × 0.25 in.
색상
blue
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Sidewall Cryo-Tags for laser printers withstand both long term cryogenic storage conditions and conventional freezer storage. These labels are chemically inert with a solvent resistant adhesive that will adhere to croygenic multiwell plates. Cryo-Tags also withstand flash/snap freezing in liquid nitrogen, boiling water baths at 100°C and dry heat up to 150°C.
법적 정보
D-230 is a registered trademark of Texaco
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.