주요 문서
Z658014
Hettich® centrifuge buckets
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, bucket/carrier for rotor 1628
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103910
NACRES:
NB.22
특징
Holds 1 x 15 mL tube
제조업체/상표
Hettich 1621
재고 정보
available only in EU
not available in USA and Canada
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with rotor 1628 (Z665533)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with rotor 1628 (Z665533)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)