주요 문서
Z722839
Hettich® ROTOFIX 32A/Universal 320/320R centrifuge accessories
Rotor, 2 place for microplates, for UNIVERSAL 320
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
특징
to hold 2 x microtrite plates
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1460
파라미터
2,218 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Carriers not included.
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)