주요 문서
Z727938
Hettich® swing-out rotor, for plates
for UNIVERSAL 320/320R Centrifuge, Swing-out Rotor, for plates
동의어(들):
Hettich® centrifuge rotors
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103900
NACRES:
NB.22
무균
non-sterile
특징
to hold 4 x MTP or CP plates
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Hettich 1645
파라미터
1,896 max. RCF
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with centrifuge models Universal 320/320R
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Plates and plate carriers not included.
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
필요하나 제공되지 않음
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)