주요 문서
Z601586
Hettich® centrifuge adapters
for ROTOFIX 32A and UNIVERSAL 320/320R Centrifuges, Adapter for 15 mL Falcon tubes (17x120 mm)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.22
특징
Holds 15 mL tubes
포장
pack of 4 ea
제조업체/상표
Hettich 1347
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with 1481 1490, 1495 (buckets)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
  • compatible with bucket/carriers 1381 (Z601543) and 1430 (Z729132)
법적 정보
Hettich is a registered trademark of Andreas Hettich GmbH & Co. KG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)