SML3324
UNC6852
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S,4R)-1-((S)-2-(4-(4-(5-((furan-2-ylmethyl)amino)-[1,2,4]triazolo[4,3-c]pyrimidin-8-yl)benzamido)butanamido)-3,3-dimethylbutanoyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H48N10O6S
CAS Number:
Molecular Weight:
832.97
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C([C@H](C(C)(C)C)NC(CCCNC(C1=CC=C(C2=CN=C(NCC3=CC=CO3)N4C2=NN=C4)C=C1)=O)=O)N5[C@H](C(NCC6=CC=C(C7=C(C)N=CS7)C=C6)=O)C[C@@H](O)C5
InChI key
PPNNFXIBKLCMTI-WXEAQWFJSA-N
생화학적/생리학적 작용
UNC6852 is a potent degrader of polycomb repressive complex 2 (PRC2) that targets EED. UNC6852 selectively degrades PRC2 components EED (embryonic ectoderm development), EZH2 (enhancer of zeste homolog 2), and SUZ12 (suppressor of zeste homolog 12) via recruitment of VHL. UNC6852 exhibit anticancer activities in model systems.
potent degrader of polycomb repressive complex 2 (PRC2) that targets EED
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.