SML3539
MS177
≥98% (HPLC)
동의어(들):
N-((4,6-Dimethyl-2-oxo-1,2-dihydropyridin-3-yl)methyl)-6-(6-(4-(2-(3-(2-((2-(2,6- dioxopiperidin-3-yl)-1,3-dioxoisoindolin-4- yl)amino)ethoxy)propanamido)ethyl)piperazin-1-yl)pyridin-3-yl)-1-isopropyl-1H- indazole-4-carboxamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(1)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H55N11O8
CAS Number:
Molecular Weight:
914.02
UNSPSC 코드:
12352200
NACRES:
NA.77
추천 제품
Quality Level
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
O=C(NCC1=C(C=C(NC1=O)C)C)C2=CC(C3=CC=C(N=C3)N4CCN(CC4)CCNC(CCOCCNC5=CC=CC(C(N6C(C(N7)=O)CCC7=O)=O)=C5C6=O)=O)=CC8=C2C=NN8C(C)C
생화학적/생리학적 작용
Cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes
MS177 is a cell penetrant and potent PROTAC degrader of EZH2 (enhancer of zeste homologue 2) that effectively depletes both canonical EZH2–PRC2 and noncanonical EZH2–cMyc complexes. MS177 is fast-acting suppressor of cancer growth. MS177 comprises pomalidomide conjugated to a potent EZH2 inhibitor C24 via a short polyethylene glycol linker. It is much more effective and potent in suppressing cancer growth than catalytic inhibitors of EZH2.
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.