SML3365
MZ1
≥98% (HPLC)
동의어(들):
(2S,4R)-1-((2S)-2-tert-Butyl-17-((6S)-4-(4-chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-4,16-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaheptadecane)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (2S,4R)-1-((S)-1-((S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl)-17,17-dimethyl-2,14-dioxo-6,9,12-trioxa-3,15-diazaoctadecanecarbonyl)-4-hydroxy-N-(4-(4-methylthiazol-5-yl)benzyl)pyrrolidine-2-carboxamide, (4R)-N-[14-[(6S)-4-(4-Chlorophenyl)-2,3,9-trimethyl-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepin-6-yl]-1,13-dioxo-3,6,9-trioxa-12-azatetradec-1-yl]-3-methyl-L-valyl-4-hydroxy-N-[[4-(4-methyl-5-thiazolyl)phenyl]methyl]-L-prolinamide, MZ 1, MZ 1 (PROTAC)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
저장 온도
-10 to -25°C
SMILES string
O=C([C@H]1N(C[C@@H](C1)O)C([C@H](C(C)(C)C)NC(COCCOCCOCCNC(C[C@H]2C3=NN=C(N3C4=C(C(C5=CC=C(C=C5)Cl)=N2)C(C)=C(S4)C)C)=O)=O)=O)NCC6=CC=C(C=C6)C7=C(N=CS7)C
InChI key
PTAMRJLIOCHJMQ-PYNGZGNASA-N
생화학적/생리학적 작용
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.