material
steel
특징
Holds 16 x boxes
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2864
기술
cryopreservation: suitable
크기
139x571x238 mm
특징 및 장점
- innovative horizontal drawer system for upright freezers
- constructed of corrosion-resistant stainless steel with four drawers to hold 16 boxes
- drawers feature a unique stop, that when fully extended pivot down allowing easy box access
- steel drawer handles provide a user-friendly grip
- freezer rack also includes a pull-out wire handle for easy removal off the freezer shelf
- holds box height up to 53 mm
- compatible with most standard 2" freezer storage boxes
법적 정보
Arctic Squares is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.