주요 문서
R1388
Sigma-Aldrich
Cryogenic storage rack, stainless steel
Horizontal; 12-shelf for 5¼ × 5 ¼ × 2 in. boxes
동의어(들):
cryogenic vial rack, cryostorage rack, cryovial rack, dewar rack, liquid nitrogen rack
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122806
NACRES:
NB.22
material
stainless steel
특징
Holds 12 x boxes, 5¼ × 5 ¼ × 2 in
포장
pack of 2 ea
제조업체/상표
Nalgene® 5038-4322
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)