material
stainless steel
특징
Holds 9 x boxes, 3 × 3 × 2 in.
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Nalgene® DS5035-0009
기술
cryopreservation: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Racks hold CryoBoxes securely but separately, allowing fast retrieval and immediate return to freezer. The vertical racks are best for use in chest freezers, horizontal racks for upright freezers.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.