material
stainless steel
특징
4 x 4 configuration
Holds 16 x boxes (3 in.)
제조업체/상표
Heathrow Scientific HS2862KB
기술
cryopreservation: suitable
길이 × 너비 × 높이
22 × 5.5 × 12.8 in.
크기
556x141x325 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- TrueNorth® Upright Freezer Racks are ideal for safely storing the samples.
- Choose from a wide selection of corrosion-resistant stainless-steel racks that are compatible with major brands of upright and chest freezers.
- Features handle at each end accomodate freezers with right or left handed doors for easy use.
- Compatible with 6 in. (15.2 cm), or smaller boxes
Choose from a wide selection of corrosion resistant stainless steel racks that are compatible with major brands of upright and chest freezers.
All have handles for easy use.
All have handles for easy use.
법적 정보
TrueNorth is a registered trademark of Heathrow Scientific LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.