주요 문서
G6276
Grid storage box
plastic (anti-static)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41123300
NACRES:
MA.01
material
plastic (anti-static)
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
Ted Pella SB100
일반 설명
Indexed card holds 100, 2.3 mm or 3.05 mm grids in coded locations. Accompanying record card is used to record identity of samples. Device is anti-static to prevent handling problems due to repulsion or attraction.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)