주요 문서
G4776
Grids for transmission electron microscopy
grid size 200 mesh × 125 μm pitch, copper
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
material
copper
설명
Regular grids with center mark and solid border
포장
vial of 100 grids
직경
3.05 mm
그리드 크기
200 mesh × 125 μm pitch
구멍 너비
97 μm
개방 면적 크기
55%
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
Grids for transmission electron microscopy has been used to collect ultrafine sections of murine macrophage cell line during transmission electron microscopy (TEM).
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
Vanessa Cohignac et al.
Autophagy, 14(8), 1323-1334 (2018-06-26)
Nanoparticles (NPs) can be toxic, depending on their physico-chemical characteristics. Macroautophagy/autophagy could represent a potential underlying mechanism of this toxicity. We therefore set up a study aimed to characterize in depth the effects, on autophagy, of macrophage exposure to NPs