주요 문서
930369
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
동의어(들):
TEM grids
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품명
Carbon Film Supported Copper Grid, Standard Thickness, grid size 200 mesh, box of 50
material
carbon film
copper grid
포장
box of 50
film size
5-6 nm
그리드 크기
200 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 5-6 nm thin film of pure carbon supported standard square mesh grids.
TEM grids supported by carbon film only. A 5-6 nm thin film of pure carbon deposited on one side of the standard square mesh grid.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)