주요 문서
931152
Sigma-Aldrich
TEM Grids
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
동의어(들):
TEM grids
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
제품명
Holey Carbon Supported Copper Grids, grid size 300 mesh, hole avg. diam. 100 nm, box of 25
material
carbon film (holey)
copper grid
포장
box of 25
그리드 크기
300 mesh
hole avg. diam.
100 nm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Lacey carbon film supported TEM grids. This carbon coating consists of woven-mesh-like openings of different sizes and shapes. This type of pattern provides support but does not interfere when observing specimen sections.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)