주요 문서
M4909
Specimen mounts
For Cambridge, Phillips, Etec Instruments
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41100000
NACRES:
MA.01
material
aluminum (with lathe finish)
핀 직경
3.2 mm
테이블 직경
12.7 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Surface has barely visible rings which help to locate the center.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)