주요 문서
933325
Sigma-Aldrich
SEM Sample Holder
Multi Holder for 6 Pin Stubs, Hitachi, M4
동의어(들):
6-pin SEM mount
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
NB.35
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
EMS techware
애플리케이션
This 42 mm in diameter multi pin holder is designed to save time. It is made from machined aluminum with stainless steel set screws. It accommodates up to six standard 12.7 mm (½") pin stubs with 3.2 mm (⅛") pin.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)