SML2357
Isavuconazole
≥98% (HPLC), powder, fungal sterol biosynthesis inhibitor
동의어(들):
(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol, 1-[(2R,3R)-3-[4-(4-Cyanophenyl)thiazol-2-yl]-2-(2,5-difluorophenyl)-2-hydroxybutyl]-1,2,4-triazole, 4-[2-[(1R,2R)-2-(2,5-Difluorophenyl)-2-hydroxy-1-methyl-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propyl]-4-thiazolyl]benzonitrile, BAL 4815, RO 0094815
About This Item
추천 제품
제품명
Isavuconazole, ≥98% (HPLC)
분석
≥98% (HPLC)
양식
powder
색상
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
저장 온도
2-8°C
SMILES string
Fc1c(cc(cc1)F)[C@](O)([C@@H](C)c3[s]cc(n3)c4ccc(cc4)C#N)C[n]2ncnc2
InChI
1S/C22H17F2N5OS/c1-14(21-28-20(10-31-21)16-4-2-15(9-25)3-5-16)22(30,11-29-13-26-12-27-29)18-8-17(23)6-7-19(18)24/h2-8,10,12-14,30H,11H2,1H3/t14-,22+/m0/s1
InChI key
DDFOUSQFMYRUQK-RCDICMHDSA-N
애플리케이션
to analyze its in vitro activity against isolates from the R. argillacea species complex A. fumigatus, N. hiratsukae and C. parapsilosis.
생화학적/생리학적 작용
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Repr. 2
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
이미 열람한 고객