material
long
polypropylene
무균
non-sterile
특징
class B
closure type tapered polypropylene stopper
포장
pack of 1
case of 4
제조업체/상표
Corning 5641P-500
높이 × O.D.
260 mm × 104 mm
크기
500 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.