material
long
polypropylene
무균
non-sterile
특징
class B
closure type tapered polypropylene stopper
포장
pack of 1
case of 3
제조업체/상표
Corning 5641P-1L
높이 × O.D.
300 mm × 127 mm
크기
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Transluscent flask is supplied with tapered polypropylene stopper with an individually calibrated graduation line. The product is manufactured to Class B tolerances as defined by ISO 1042. Exposure to temperatures above 60 °C may affect accuracy. Recommended routine cleaning up to 60 ºC will preserve graduations. Height dimension is for flask only, without stopper.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.