주요 문서
Z131245
Nalgene® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.10 mL, translucent polypropylene copolymer (PPCO)
동의어(들):
nalgene, plastic flask, plastic flasks
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
long
translucent polypropylene copolymer (PPCO)
조인트
joint threaded neck13mm
무균
non-sterile
특징
accuracy class B (ASTM E288 and ISO Standard 384)
closure type Screw cap
포장
pack of 1
제조업체/상표
Nalgene® 4000-0050
부피 측정 범위
50 mL, accuracy: 0.10 mL
용량
50 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Gravimetrically calibrated TC/TD at 20°C individually, then marked with a permanent color graduation line. Meet Class B accuracy requirements of ASTM E288 and ISO Standard 384. No meniscus to confuse readings. Oval marking spot. Linerless PP screw closure. Leakproof and autoclavable.
법적 정보
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)