material
long
polymethylpentene
무균
non-sterile
특징
class A
closure type polypropylene stopper
포장
pack of 1
case of 3
제조업체/상표
Corning 5640P-1L
높이 × O.D.
300 mm × 127 mm
크기
1 L
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
- Corning® reusable translucent 1L volumetric flask includes tapered polypropylene stopper.
- The stopper provides a firm seal to avoid the possibility of external contamination.
- The product is manufactured to Class A tolerances as defined by ISO 1042.
- Supplied with an imprinted lot number and certificate.
- Flasks may be autoclaved to 121ºC without affecting the graduation tolerance.
- Recommended routine cleaning up to 60ºC will preserve graduation markings.
법적 정보
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.