주요 문서
Z740677
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials Erlenmeyer flask, PTFE lined screw cap
capacity 1000 mL, 38-430 thread, volume 250-1000 mL, accuracy: 50 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
black phenolic cap (with PTFE liner)
borosilicate glass flask
flat bottom
무균
non-sterile
특징
with cap
포장
pkg of 6 ea
부피 측정 범위
250-1000 mL, accuracy: 50 mL
용량
1000 mL
피팅
38-430 thread
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Clear borosilicate glass Erlenmeyer flask with a threaded top and a black phenolic cap with a PTFE liner. White reference graduations and marking spot. ASTM E1404.
기타 정보
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)