주요 문서
C2684
Supelco
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide
size 1.5 mm × 1 well
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
12161902
NACRES:
NB.51
크기
1.5 mm × 1 well
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)