주요 문서
C4701
Sigma-Aldrich
Vertical mini-gel Comb
10 cm wide, for use with 1.5 mm x 10 wells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105305
NACRES:
NC.01
제품명
Combs for vertical mini-gel, 10 cm wide, size 1.5 mm × 10 wells
크기
1.5 mm × 10 wells
Quality Level
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)