주요 문서
G3150
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical mini gel
8 cm × 10 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105312
NACRES:
NB.51
제품명
Glass plates for vertical mini gel, 10 cm wide, Clear
Quality Level
크기
8 cm × 10 cm
호환성
for use with polyacrylamide gels
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)