주요 문서
G0901
Sigma-Aldrich
Glass plates for vertical standard gel
16.5 cm x 14.5 cm
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105312
NACRES:
NB.51
제품명
Glass plates for vertical standard gel, 16.5 cm wide, W × H 16.5 cm × 14.5 cm
너비 × 높이
16.5 cm × 14.5 cm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
포장
Set includes one rectangular plate with rounded bottom corners and one notched plate.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)