주요 문서
C5800
Sigma-Aldrich
Standard Vertical Gel Combs
16.5 cm wide, for use with 1.5 mm x 20 wells
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41105305
NACRES:
NB.51
제품명
Combs for standard vertical gels, 16.5 cm wide, size 1.5 mm × 20 wells
material
PTFE
Quality Level
크기
1.5 mm × 20 wells
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Machined match spacer thickness precisely.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)