material
optical glass
제조업체/상표
Hellma 178.711-OS
파라미터
320-2500 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
높이 × 너비 × 깊이
35 mm × 12.5 mm × 12.5 mm
개구 높이
8.5 mm
챔버 용적
30 μL
경로길이
10 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
2 polished windows; Compact, with 2 screw connectors M 6 x 1 and FEP tubes (outside diam. 1.9 mm, inside diam. 1.1 mm, 500 mm long)
2 windows polished aperture.
법적 정보
Hellma is a registered trademark of Hellma GmbH
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.