주요 문서
C5677
Supelco
Spectrophotometer cuvettes, polystyrene
With stopper
동의어(들):
cuvette, spectrophotometer cuvette, spectrophtometry uv
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
material
polystyrene
파라미터
340-800 nm spectral range
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
챔버 용적
≥3 mL
경로길이
10 mm
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Packaged in matched sets of 100 in styrofoam boxes to assure cuvettes are dust- and scratch-free.
Note: These cuvettes are incompatible with some organic solvents.
See transmission curve labelled D
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)