주요 문서
Z370827
Sigma-Aldrich
Cuvette mixer
Square footprint
동의어(들):
cuvettes, micro cuvette, plastic cuvette
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
설명
for full-size spectrophotometer cells and fluorimeter cells
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
특징 및 장점
Up and down plunging motion provides thorough mixing in spectrophotometer cells. Clear acrylic with straight handle; two different "footprints" for full-size and semi-micro cells with 10 mm light path.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)