주요 문서
Z187992
Sigma-Aldrich
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 1.5 mL, semi-micro, frosted wall
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121813
NACRES:
SB.32
material
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
설명
wavelength 300-900nm
포장
pkg of 500 ea
스펙트럼 범위 측정 범위
285-800 nm
기술
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
길이 × 너비 × 높이
10 mm × 4 mm × 45 mm
용량
1.5 mL
검출 방법
photometric
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Economical UV-grade methacrylate disposable cuvettes. Select either grooved non-optical walls for better grip or four-sided clear walls. All cells have a 10 mm pathlength and are supplied without stoppers.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 2
1 of 2