추천 제품
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of cylinder
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
environmental
형식
mixture
SMILES string
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
InChI key
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Nitric Oxide (NO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Oxides of Nitrogen (NOx)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Nitric Oxide (NO)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Oxides of Nitrogen (NOx)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.