주요 문서
602469
Sigma-Aldrich
Dinitrogen trioxide (gas) (unlabelled N2O3)
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
실험식(Hill 표기법):
N2O3
CAS Number:
Molecular Weight:
76.01
EC Number:
UNSPSC 코드:
12142200
양식
gas
InChI
1S/N2O3/c3-1-2(4)5
InChI key
LZDSILRDTDCIQT-UHFFFAOYSA-N
관련 카테고리
포장
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Gas 1 - Press. Gas Compr. Gas - Skin Corr. 1B
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)