주요 문서
NIST1718
Nitrous oxide in air
NIST SRM 1718, nominal 1 μmol/mol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41116107
양식
gas (compressed)
포장
pkg of cylinder
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)