주요 문서
NIST2630
Nitric oxide in nitrogen
NIST® SRM® 2630, nominal 1500 umol/mol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
UNSPSC 코드:
12352303
Grade
certified reference material
Quality Level
포장
pkg of each
제조업체/상표
NIST®
응용 분야
environmental
형식
mixture
SMILES string
N=O
InChI
1S/HNO/c1-2/h1H
InChI key
ODUCDPQEXGNKDN-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
기타 정보
Certified for the analytes listed below.
Nitric oxide (NO)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
법적 정보
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
픽토그램
Gas cylinder
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
예방조치 성명서
Hazard Classifications
Press. Gas Liquefied gas
Storage Class Code
2A - Gases
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)