유통기한
12 mo.
특징
ready-to-use
구성
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
포장
pack of 20 tubes
저장 조건
(Tightly closed)
filling volume
20 mL
튜브 용량
20 mL
색상
yellow
pH
4.3±0.2 (25 °C)
응용 분야
food and beverages
microbiology
저장 온도
2-25°C
적합성
molds
yeasts
일반 설명
Malt Extract Agar may support the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity.
애플리케이션
Malt Extract Agar (Acidified) is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
성분
- 20 tubes per box
- 17x145 mm glass tubes, ink labeled
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.