유통기한
18 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
특징
ready-to-use
구성
agar, 15.0 g/L
malt extract, 30.0 g/L
soy peptone, 3.00 g/L
포장
box of 10 bottles
저장 조건
(Tightly closed)
보틀(bottle) 용량
250 mL
filling volume
200 mL
색상
yellow
pH
3.5±0.2 (25 °C)
4.3±0.2 (25 °C)
응용 분야
food and beverages
microbiology
저장 온도
15-25°C
적합성
molds
yeasts
일반 설명
Malt Extract Agar supports the growth of almost all fungi very well, because of its balanced composition, and restrains most of the bacteria due to the strong acidity. Re-adjust the pH to 3.5 for more selection against the bacterial growth desired.
애플리케이션
Malt Extract Acid Agar is suitable for the detection, isolation, and enumeration of fungi, particularly yeast and molds, from air and water samples.
성분
- 1 box with 10 bottles of 250 mL
- Injectable cap: Plastic screw inner cap
기타 정보
Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.