주요 문서
Z379298
Sigma-Aldrich
Deepwell 96 well plate
Cover only
동의어(들):
plate lid, plate cover
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122107
NACRES:
NB.22
material:
polypropylene
material
polypropylene
무균
non-sterile
포장
pack of 24 ea
제조업체/상표
Bel-Art F37860-0004
크기
96 wells
웰 용적
2 mL
색상
none
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These high-form polypropylene 96 well plates expand the flexibility of multichannel or automated pipetting systems. Use for non-binding protein assays, enzyme or receptor assays, or with cell harvesters. The 2 mL per well capacity makes it possible to do serial dilution procedures that are impossible with normal multiwell plates.
법적 정보
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)